Fontos dokumentumok
80353
TDA Reagent
suitable for microbiology
Szinonimák:
Iron(III) chloride solution, Tryptophan Deaminase Reagent, Ferric chloride solution
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 10273:2017
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
ferric chloride, 1 g/10 mL (in distilled water)
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Proteus spp.
SMILES string
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?