Fontos dokumentumok
56748
Imidazole
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (GC)
form
flakes
powder or crystals
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.2% water
izzítási maradék (900 °C)
≤0.05%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
c1c[nH]cn1
λ
0.1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.10
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup