Fontos dokumentumok
1336500
USP
Imidazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
API-család
imidazole
gyártó/kereskedő neve
USP
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Clotrimazole
- Clotrimazole Topical Solution
- Perindopril Erbumine
- Moexipril Hydrochloride
- Clotrimazole Vaginal Inserts
- Sildenafil Citrate
- Clotrimazole Lozenges
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.