Fontos dokumentumok
4015
Millipore
Imidazole
ULTROL® Grade, ≥99% (1H-NMR), useful in pH range 6.2-7.8
Szinonimák:
Imidazole, ULTROL® Grade, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% (1H-NMR)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
pKa (20 °C)
7.0
oldhatóság
water: 100 mg/mL
kation nyomok
heavy metals: <1 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Superior buffer in the pH range of 6.2-7.8. Has a pKa of 7.0 at 20°C.
Useful in the pH range of 6.2-7.8.
Alkalmazás
  • Prediction of adsorption performance of ZIF-67 for malachite green based on artificial neural network using L-BFGS algorithm.: Utilizing imidazole-based frameworks, specifically ZIF-67, this study showcases the effectiveness of imidazole structures in adsorbing and removing industrial dyes from water, highlighting environmental applications of imidazole in water treatment processes (Xiong C et al., 2024).
Figyelmeztetés
Toxicity: Corrosive (L)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup