Merck
43825
Supelco
Salicylic acid (phenyl-13C6)
analytical standard
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid (phenyl-13C6)
About This Item
Lineáris képlet:
2-(HO)13C6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
158-161 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-IDEBNGHGSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analízis megjegyzés
LC-MS identity conforms
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)