Fontos dokumentumok
8.20616
Sigma-Aldrich
n-Heptadecane
for synthesis
Szinonimák:
n-Heptadecane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)15CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
211-108-4
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
Kinematikai viszkozitás
<7 cSt(40 °C)
bp
302 °C/1013 hPa
mp
22 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 148 °C
sűrűség
0.78 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Zonisamide for Parkinson′s Disease Dyskinesia: Research on Parkinson′s disease patients with wearing-off symptoms identifies risk factors for dyskinesia when treated with Zonisamide, supporting its potential application in managing motor complications associated with the disease (Mishima et al., 2023).
  • Zonisamide Property Calculations: Research provides calculated descriptors for Zonisamide among other compounds, aiding in the development of better pharmacological profiles and enhancing its utility in pharmaceutical research for antiepileptic mechanisms (Liu, Acree, and Abraham, 2022).
  • Zonisamide Quantification in Therapy: A method using LC-MS/MS for the quantification of Zonisamide from dried sample spots demonstrates advancements in therapeutic drug monitoring, ensuring effective dosing and patient safety in clinical settings (DʼUrso et al., 2019).
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
149 °C - closed cup