Fontos dokumentumok
24217-U
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm
Szinonimák:
FS CAP VOCOL® 60M 0.32MM 1.8UM (R&D PRODUCT)
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
44
df
1.80 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
60 m × 0.32 mm
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
oszloptípus
capillary intermediate polar
Általános leírás
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?