Merck
34161
Supelco
Sudan IV-d6
analytical standard
Szinonimák:
1-[2-Methyl-4-(2-methyl-phenylazo)phenylazo]-2-naphthol-d6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24D6H14N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
386.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+/i4D,5D,8D,9D,11D,14D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCTGMCJBQGBLKT-GDXALTGDSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sudan IV-d6 may be used as an internal standard for the determination of azo dyes in hot chilli food samples by pressurised liquid extraction and liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.(4)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Olga Pardo et al.
Talanta, 78(1), 178-186 (2009-01-29)
An automated, confirmatory and sensitive procedure has been developed and validated for the determination of Sudan (I-IV), Sudan Orange G, Sudan Red 7B and Para Red in hot chilli food samples. The proposed method includes pressurised liquid extraction (PLE) with