Merck
74033
Supelco
Sudan II
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H16N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mp
156-158 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry are given in the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
448.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
231.6 °C - closed cup