Fontos dokumentumok
50553
α-Tri-Calcium phosphate
Reagent for transient & stable DNA transfections
Szinonimák:
α-TCP, α-Tricalcium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
transfection: suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Általános leírás
Alkalmazás
α-tri-Calcium phosphate has been used to transfect 293T and 231 cells with the PiggyBac LSS-mOrange- aspartate-glutamate-valine-aspartate (DEVD)-mKate2 transposon vector and in reporter verification studies.
- transient and stable transfection of wide range of cell types
- drug delivery systems
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?