Fontos dokumentumok
CAPHOS
Calcium Phosphate Transfection Kit
Most cost effective transfection reagent kit for transient and stable transfection of DNA into mammalian cells
Szinonimák:
Gene delivery
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
solution
használat
kit sufficient for 160 transfections (6 cm dishes)
kit sufficient for 400 transfections (3.5 cm dishes)
kit sufficient for 80 transfections (10 cm dishes)
technika/technikák
transfection: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to enable transfection
- to transfect Hek293T cells
- to transfect H29D cells
BAEC
Bowels melanoma cells
CHO K1
COS-7
Fibroblasts (human embryonic, neo derm)
HEK293
Huh 7
IMR-90
LLC (Lewis Lung Carcinoma)
NIH3T3
PC-12
PCI-13
SH-Sy5Y
SK-Hep-1
T47D
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for transient and stable transfection
- Reproducible for a wide range of cell types
- Widely referenced
- Inexpensive
Komponensek
5 ml 2.5M CaCl2 (C2052)
25 ml 2x HEPES Buffered Saline (H1012)
25 ml molecular biology grade water (W4502)
Elv
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Protocols
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
Related Content
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.