Fontos dokumentumok
13204
β-tri-Calcium phosphate
puriss. p.a., ≥98% β-phase basis (unsintered powder)
Szinonimák:
β-TCP, β-Tricalcium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥98% β-phase basis (unsintered powder)
form
powder
szennyeződések
≤250 mg/kg total sulfur (as SO4) (ICP)
≤50 mg/kg total heavy metals (as lead)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/L
kation nyomok
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Hg: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Low crystalinity Hydroxylapatite at unsintered condition.
A high crystalinity ß-Tricalcium phosphate after sintering at 1100C.
ß-TCP: >98% (by x-ray diffraction analysis)
other Ca-P phases as Hydroxylapatite, a-TCP and Pyrophosphate <2.0%
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1