Fontos dokumentumok
C0350000
Calcium oxalate monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Oxalic acid calcium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Ca++].[H]O[H].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.Ca.H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;1H2/q;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)