Merck
537586
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCH2CH2CO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99%
bp:
166 °C (lit.)
gőzsűrűség
5.03 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.05% (water)
törésmutató
n20/D 1.405 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
mp
-75 °C
oldhatóság
water: soluble 54.1 g/L at 20 °C
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used as solvent in preparing new polymers.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
136.4 °F
Lobbanási pont (C)
58 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B Qi et al.
Applied microbiology and biotechnology, 58(5), 684-689 (2002-04-17)
Five fungal species, Cladosporium resinae (ATCC 34066), Cladosporium sphaerospermum (ATCC 200384), Exophiala lecanii-corni (CBS 102400), Mucor rouxii (ATCC 44260), and Phanerochaete chrysosporium (ATCC 24725), were tested for their ability to degrade nine compounds commonly found in industrial off-gas emissions. Fungal
J. Photopolym. Sci. Technol., 16, 335-345 (2003)
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 88, 636-640 (2003)
The hydroxyl radical reaction rate constant and products of ethyl 3-ethoxypropionate.
Baxley JS, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 29(8), 637-644 (1997)
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 20(10), 989-997 (1990-10-01)
1. The metabolism and disposition of ethyl 3-ethoxypropionate (EEP) in male Sprague-Dawley rats was studied following single oral gavage at 150 or 1500 mg/kg. The 14C-EEP was rapidly absorbed at both dose levels, and was excreted predominantly as metabolites in