Fontos dokumentumok
8.43946
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
for synthesis
Szinonimák:
Ethyl 3-ethoxypropionate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
212-112-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2.0 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
377 °C
hatékonyság
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
166 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 58 °C
sűrűség
0.93 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.945 - 0.950
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
136.4 °F
Lobbanási pont (C)
58 °C