Merck
407429
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxypropionate
≥99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCH2CH2COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.13
Beilstein:
1744829
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
sűrűség
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
SMILES string
COCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDJSOPWXYLFTNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl 3-methoxypropionate is an ester.
Alkalmazás
Methyl 3-methoxypropionate may be employed as acylation reagent for the lipase-catalyzed N-acylation of 1-phenylethanamine. It may be used in the synthesis of poly(2-hydroxylethyl 5-norbornene-2-carboxylate /t-butyl 5-norbornene-2-carboxylate /5-norbornene-2-carboxylic acid /maleic anhydride) resists. Lithographic performance of these resists was studied using ArF stepper.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Novel Alicyclic Polymers for 193nm Single Layer Resist Materials
Jung J-C, et al.
J. Photopolym. Sci. Technol., 11(3), 481-488 (1998)
Maria Cammenberg et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(11), 1745-1749 (2006-09-23)
One of the commercial methods for preparing enantiopure amines is lipase-catalyzed kinetic resolution, although lipases catalyze aminolysis with only low activity. Interestingly, in 1997 Balkenhohl et al. used ethyl methoxyacetate instead of ethyl butyrate as an acylation reagent for the