Merck
362808
Sigma-Aldrich
Reagent Alcohol
≥89% (GC), reagent grade, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Szinonimák:
Denatured ethanol, Ethyl alcohol, Reagent alcohol, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
reagent grade
Teszt:
≥89% (GC)
alkalmazás(ok):
sample preservation
bp:
78 °C (lit.)
Terméknév
Reagent Alcohol, reagent grade
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
Teszt
≥89% (GC)
Forma
liquid
tartalmaz
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
robbanási határérték
3.1-27.7 % (lit.)
koncentráció
100%
szennyeződések
≤0.1% water
párolgási maradék
<0.0005%
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
sample preservation
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethanol, also known as Ethyl alcohol, is a primary alcohol. It is a colorless liquid that has low viscosity and is widely used as a solvent and intermediate in organic syntheses. It is miscible in solvents such as water, ketones, ethers, and other alcohols.
Alkalmazás
Ethanol may be used as solvent in the following application:
  • Solvent in organic synthesis (Ex. Esterification reaction)
  • Solvent for cytofluorimetric analysis
  • Antimicrobial and disinfectant agent
  • Cleaning
  • Purification
  • General Chemical Syntheses
Tulajdonságok és előnyök
Reagent Grade solvents are the perfect choice for very general lab applications. Its specification is defined by assay and offering ≥95% purity.
Komponensek
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A, 200 proof, with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 90% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol.
cserealkatrész
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
48.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lorenzo Di Cesare Mannelli et al.
PloS one, 10(6), e0128080-e0128080 (2015-06-04)
Neurotoxicity is a main side effect of the anticancer drug oxaliplatin. The development of a neuropathic syndrome impairs quality of life and potentially results in chemotherapy dose reductions and/or early discontinuation. In the complex pattern of molecular and morphological alterations
The uptake of dissolved organic material by the sea cucumber Parastichopus californicus (Stimpson) and its potential role in visceral regeneration.
Brothers CJ, et al.
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 469, 69-75 (2015)
Rocio Gómez-Cansino et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2015, 183036-183036 (2015-05-20)
The extracts of 14 Julianaceae and 5 Clusiaceae species growing in Mexico were tested in vitro (50 µg/mL) against Mycobacterium tuberculosis H37Rv and HIV reverse transcriptase (HIV-RT). The Julianaceae bark and leaf extracts inhibited M. tuberculosis (>84.67%) and HIV-RT (<49.89%). The
Zeljka Korade et al.
Biological psychiatry, 75(3), 215-222 (2013-07-31)
Smith-Lemli-Opitz syndrome (SLOS) is an inborn error of cholesterol biosynthesis characterized by diminished cholesterol and increased 7-dehydrocholesterol (7-DHC) levels. 7-Dehydrocholesterol is highly reactive, giving rise to biologically active oxysterols. 7-DHC-derived oxysterols were measured in fibroblasts from SLOS patients and an
Miriam Carr et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(12), 5752-5766 (2010-10-12)
The synthesis and study of the structure-activity relationships of a series of rigid analogues of combretastatin A-4 are described which contain the 1,4-diaryl-2-azetidinone (β-lactam) ring system in place of the usual ethylene bridge present in the natural combretastatin stilbene products.