Z677388
Dermatril™ P nitrile gloves
size M
Szinonimák:
Laboratory Gloves, Nitrile Safety Gloves, Protective Gloves, disposable glove
About This Item
Javasolt termékek
material
blue gloves
blue nitrile
méret
M
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
kiszerelés
pack of 50 ea (boxes of 50)
gyártó/kereskedő neve
KCL 743 - 08
KCL 743
H × vastagság
270 mm × 0.2 mm
Általános leírás
All Dermatril P disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Tulajdonságok és előnyök
- Anti-static
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- Roughened fingertips for better grip
- Rolled cuff edge for easier donning
- CE compliant
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)