Fontos dokumentumok
41506
Sigma-Aldrich
Lactophenol-picric acid solution
for microscopy
Szinonimák:
Picric acid-lactophenol solution
About This Item
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
MA.02
grade
for microscopy
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
fungi
Általános leírás
Picric acid (2,4,6-trinitrophenol) has antibacterial as well as antifungal properties. It stains the fungal spores and hyphae a pale to dark yellow color.
Komponensek
Composition:
Phenol 100 g, Lactic acid 100 mL,
Glycerol 200 mL, Picric acid (saturated aqueous solution) 100 ml
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yiqun Mo et al.
Nanotoxicology, 14(9), 1175-1197 (2020-09-15)
We and other groups have demonstrated that exposure to nickel nanoparticles (Nano-Ni) results in severe and persistent lung inflammation and fibrosis, but the underlying mechanisms remain unclear. Here, we propose that miR-21 may play an important role in Nano-Ni-induced lung