Fontos dokumentumok
365548
Direct Red 80
Dye content 25 %
Szinonimák:
Sirius Red
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 25%
technika/technikák
titration: suitable
szín
dark brown
λmax
528 nm
ε (extinkciós együttható)
≥12000 at 277-283 nm in H2O
≥15000 at 223-235 nm in H2O
≥32000 at 524-530 nm in H2O
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c(cc4cc(NC(=O)Nc5ccc6c(O)c(\N=N\c7ccc(cc7S([O-])(=O)=O)\N=N\c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c(cc6c5)S([O-])(=O)=O)ccc14)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C45H32N10O21S6.6Na/c56-43-33-13-5-27(17-23(33)19-39(81(71,72)73)41(43)54-52-35-15-7-29(21-37(35)79(65,66)67)50-48-25-1-9-31(10-2-25)77(59,60)61)46-45(58)47-28-6-14-34-24(18-28)20-40(82(74,75)76)42(44(34)57)55-53-36-16-8-30(22-38(36)80(68,69)70)51-49-26-3-11-32(12-4-26)78(62,63)64;;;;;;/h1-22,56-57H,(H2,46,47,58)(H,59,60,61)(H,62,63,64)(H,65,66,67)(H,68,69,70)(H,71,72,73)(H,74,75,76);;;;;;/q;6*+1/p-6/b50-48+,51-49+,54-52+,55-53+;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIQKLZYTHXTDDT-IJPLDVMMSA-H
Alkalmazás
- detection of amyloid
- Sirius red-Van Gieson methods for quantitation of collagen using image analysis methods
- counterstaining applications substituting eosin in alum hematoxylins
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Electrochemical Processes
.