Merck
16005
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
meets analytical specification of DAC, 95.0-100.5%
Szinonimák:
Polyoxymethylene
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2O)nH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
30.03 (as monomer)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
1.03 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Teszt
95.0-100.5%
Forma
pellets
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
minőség
meets analytical specification of DAC
robbanási határérték
73 %
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
residual solvents, in accordance
<0.1% sulfated ash
10 ppm heavy metals (as Pb)
mp
120-170 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
in accordance for appearance of solution
suitable for acidity or alkalinity (complying)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Buffered picric acid-paraformaldehyde fixative is suitable for use in electron microscopy and light-microscopic immunocytochemistry.
Alkalmazás
Paraformaldehyde was used in the preparation of azomethine ylide, required for the synthesis of amine-modifying single-walled carbon nanotubes. It was also used in the preparation of α-methylenechromanes, α-methylenequinoline and ortho-quinone methides.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J Justin Mulvey et al.
International journal of nanomedicine, 9, 4245-4255 (2014-09-18)
We aimed to create a more robust and more accessible standard for amine-modifying single-walled carbon nanotubes (SWCNTs). A 1,3-cycloaddition was developed using an azomethine ylide, generated by reacting paraformaldehyde and a side-chain-Boc (tert-Butyloxycarbonyl)-protected, lysine-derived alpha-amino acid, H-Lys(Boc)-OH, with purified SWCNT
P Somogyi et al.
Neuroscience, 7(7), 1779-1783 (1982-07-01)
The buffered picric acid paraformaldehyde fixative originally recommended for electronmicroscopy and which has since been used occasionally for light-microscopic immunocytochemistry, has been supplemented with glutaraldehyde and used as primary fixative for the perfusion of rat brains. In the basal ganglia
José C J M D S Menezes et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(42), 13644-13655 (2014-08-30)
In view of increasing demands for efficient photosensitizers for photodynamic therapy (PDT), we herein report the synthesis and photophysical characterizations of new chlorin e6 trimethyl ester and protoporphyrin IX dimethyl ester dyads as free bases and Zn(II) complexes. The synthesis of these
Ting Yao et al.
FEBS open bio, 6(7), 707-719 (2016-07-12)
Decorin (DCN) is a major member of the small leucine-rich proteoglycan (SLRP) family that is critically involved in tumorigenesis and the development of metastasis of cancers, including glioma. Overexpression of DCN was indicated to suppress glioma cell growth. However, the
Lingling Chen et al.
Scientific reports, 7(1), 12218-12218 (2017-09-25)
Optical clearing methods can facilitate deep optical imaging in biological tissue by reducing light scattering and this has enabled accurate three-dimensional signal visualization and quantification of complex biological structures. Unfortunately, existing optical clearing approaches present a compromise between maximizing clearing