HT10132
Bouin′s solution
histological fixative
Szinonimák:
Bouin’s fluid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
eltarthatósági idő
Expiry date on the label
összetétel
acetic acid, 5%
formaldehyde, 9%
picric acid, 0.9%
szín
yellow
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Additionally, it has been used for the following purposes-
- staining of human liver biopsy tissue samples for two-photon excited fluorescence (TPEF) and second-harmonic generation (SHG) imaging
- fixation of rat ovaries for the observing follicle cells using microscopy
- fixation of gonads of crab for morphological and histological analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)