Fontos dokumentumok
195251
Direct Red 81
Dye content 50 %
Szinonimák:
DR 81, Disodium 7-benzamido-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulphonatophenyl)azo]phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 50%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1%, dark red
λmax
397 nm
508 nm (2nd)
ε (extinkciós együttható)
≥12000 at 272-278 nm in H2O at 0.01 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(cc2)N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c(cc4cc(NC(=O)c5ccccc5)ccc14)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C29H21N5O8S2.2Na/c35-28-25-15-12-23(30-29(36)18-4-2-1-3-5-18)16-19(25)17-26(44(40,41)42)27(28)34-33-21-8-6-20(7-9-21)31-32-22-10-13-24(14-11-22)43(37,38)39;;/h1-17,35H,(H,30,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFUQRRYHIHJMPB-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?