Fontos dokumentumok
P8976
Phenol red broth base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 6579:2014
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
BioChemika
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective and differential for bacteria (General Media)
nonselective and differential for enterobacteriaceae
Alkalmazás
Komponensek
Proteose peptone, 10.00
Beef extract, 1.00
Sodium chloride, 5.00
Phenol red, 0.018
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?