Merck
09136
Millipore
Tryptophan Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Tryptone/Tryptophan Medium
About This Item
UNSPSC kód:
41171607
NACRES:
NA.85
Ügynökség
according to ISO 10273:2017
according to ISO 16654:2001
according to ISO 6579-1:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
DL-tryptophan, 1.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.5±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
Escherichia coli
coliforms
Alkalmazás
Medium to perform the indole test to confirm E. coli in water acc. EN IS0 9308-1:2000.
Elkészítési megjegyzés
Dissolve 16g Tryptophan Broth in one liter water by heating. Dispense 3 ml per test tube. Close the tubes with cotton plugs, plastic or metal caps. Autoclave for 15 min at 121 ± 3°C.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)