Merck
33882
Supelco
SCA-13C-15N2 hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Semicarbazide-13C-15N2 hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CH5N15N2O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
Cl.N[13C](=O)[15NH][15NH2]
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H/i1+1,3+1,4+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHQYBDSXTDXSHY-XRNBZBNOSA-N
Általános leírás
SCA-13C-15N2 hydrochloride is an isotopically labeled metabolite of nitrofuran, an antimicrobial drug used in veterinary medicine.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
SCA-13C-15N2 hydrochloride has been used as an internal standard for the determination of semicarbazide in aquaculture products and honey samples using various chromatography techniques.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Bone
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Quantitation of chloramphenicol and nitrofuran metabolites in aquaculture products using microwave-assisted derivatization, automated SPE, and LC-MS/MS.
Veach TB, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 588-594 (2015)
Quantitation and Confirmation of Chloramphenicol, Florfenicol, and Nitrofuran Metabolites in Honey Using LC-MS/MS.
Veach TB, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 101(3), 897-904 (2018)