Fontos dokumentumok
36159
Methomyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
Mixture of E + Z isomers
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water (Karl Fischer)
mp
77-82 °C
alkalmasság
passes test for identity (NMR)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CNC(=O)O\N=C(/C)SC
InChI
1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)/b7-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHXUZOCRWCRNSJ-QPJJXVBHSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
-metilkarbamát 10 μg/mL; Diuron; Profám; Sziduron; Metiokarb, analitikai standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Klórprofám 10 μg/mL; Barban; Neburon.