Merck
33349
Supelco
AMOZ
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H15N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.22
Beilstein:
179765
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
115-120 °C
alkalmasság
passes test for identity
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
SMILES string
NN1CC(CN2CCOCC2)OC1=O
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVHAMVOINIHMEX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
AMOZ has been used as analytical standard for the determination of residues of nitrofurans and their metabolites, AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone) in animal tissues using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)