Merck
33881
Supelco
AMOZ-d5
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone-d5, 4,4,5,α,α-Pentadeutero-3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10D5N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(N)C2([2H])[2H]
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2/i5D2,6D2,7D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVHAMVOINIHMEX-VJPLVGRJSA-N
Általános leírás
AMOZ-d5 is a labeled deuterated metabolite of nitrofuran, an antimicrobial drug used in veterinary medicine.
Alkalmazás
AMOZ-d5 can be used as an internal standard for the determination of AMOZ in meat samples and aquaculture products using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of the furaltadone metabolite 5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ) using liquid chromatography coupled to electrospray tandem mass spectrometry during the nitrofuran crisis in Portugal.
Barbosa J, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 12(10), 543-551 (2007)
Effects of cyazofamid against Plasmodiophora brassicae Woronin on Chinese cabbage.
Mitani S, et al.
Pest Management Science, 59(3), 287-293 (2003)
Wei Jia et al.
Analytica chimica acta, 957, 29-39 (2017-01-22)
An analytical method was developed and validated for simultaneous analysis of one hundred and thirty-seven veterinary drug residues and metabolites from sixteen different classes in tilapia utilizing an improved fully non-targeted way of data acquisition with fragmentation. The automated on-line
Quantitation of chloramphenicol and nitrofuran metabolites in aquaculture products using microwave-assisted derivatization, automated SPE, and LC-MS/MS.
Veach TB, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 588-594 (2015)