Fontos dokumentumok
33347
AOZ
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3-Amino-2-oxazolidinone, NSC 111187, NSC 196570, NSC 38250
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
63-69 °C
alkalmasság
passes test for identity
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
SMILES string
NN1CCOC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYCJNIUHWNJNCT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Development of an electrochemical impedimetric immunosensor based on immobilization of a monoclonal antibody on a gold electrode, to determine AOZ in six food samples
- Multi-residue analysis of four nitrofuran metabolites residues in 120 fish samples by ultra high-performance liquid chromatography (UHPLC) combined with tandem mass spectrometry
- Detection and measurement of AOZ in tissue samples obtained from four animals by immunochromatography test stripes based on colloidal gold-monoclonal antibody
- LC-MS/MS analysis of nitrofuran and nitroimidazole metabolite residues in honey samples after their extraction by a modified QuEChERS-based method
- Screening of nitrofuran metabolite residues from shrimp muscle samples by an HPLC method combined with diode array detection
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?