Merck
34214
Supelco
DNC-d8
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4,4′-Dinitrocarbanilide-d8, N,N′-Bis(4-nitrophenyl)urea-d8, BNPH-d8
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13D8H2N4O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
tömegeltolódás
M+8
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)Nc2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEZZOKXIXNSKQD-PGRXLJNUSA-N
Alkalmazás
DNC-d8 may be used as an internal standard for the determination of the analyte DNC, in eggs by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Development and validation of a multi-residue liquid chromatography-tandem mass spectrometry confirmatory method for eleven coccidiostats in eggs.
Galarini R, et al.
Analytica Chimica Acta, 700(1-2), 167-176 (2011)
Clara Boix et al.
Food chemistry, 160, 313-320 (2014-05-07)
Veterinarian and human pharmaceuticals may be intentionally added to animal feed to enhance animal production. Monitoring these substances is necessary for protecting the consumers. In this work, a screening method covering 116 human and veterinary drugs has been developed and