Merck
33869
Supelco
2-NP-AMOZ
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H18N4O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c20-15-18(11-13(24-15)10-17-5-7-23-8-6-17)16-9-12-3-1-2-4-14(12)19(21)22/h1-4,9,13H,5-8,10-11H2/b16-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCYAMVONOKWOLP-CXUHLZMHSA-N
Alkalmazás
2-NP-AMOZ may be used as a reference standard in the determination of 2-NP-AMOZ in aquatic products using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
Derivatized standard for the assay of metabolites of furazolidone and furaltadone in animal tissue by LC/MS
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E Horne et al.
The Analyst, 121(10), 1463-1468 (1996-10-01)
Studies undertaken using radiolabelled furazolidone have demonstrated the covalent binding of residues of the drug to cellular protein in vivo. A portion of these bound residues and those formed by furaltadone, a related nitrofuran drug, possess intact side-chains, 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ)
Sara E McNamee et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 562-572 (2017-01-13)
Practical solutions for multiple antibiotic determination in food are required by the food industry and regulators for cost-effective screening purposes. This study describes the feasibility in development and preliminary performance of a novel multispot nanoarray for antibiotic screening in honey.
Determination of nitrofurans metabolites residues in aquatic products by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Zhang Y, et al.
Food Chemistry, 192, 612-617 (2016)