Merck
234141
Sigma-Aldrich
Rhodamine B base
Dye content 97 %
Szinonimák:
Solvent Red 49
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H30N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
442.55
Colour Index szám:
45170:1
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 97%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
λmax
544 nm
ε (extinkciós együttható)
≥103000 at 542-546 nm in methanol at 0.0025 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32/h9-18H,5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVAVMIODJQHEEH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Rhodamine B base is a colorless dye with undetectable fluorescence feature. In acidic condition, rhodamine B base gets transformed into a colored rhodamine dye that acts as a stable and efficient laser dye.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Rhodamine B base has been used as a marker in the experiment to determine the mating of B. thuringiensis-resistant females with B. thuringiensis-resistant and B. thuringiensis-susceptible males in reciprocal orders.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Offspring from sequential matings between Bacillus thuringiensis-resistant and Bacillus thuringiensis-susceptible Heliothis virescens moths (Lepidoptera: Noctuidae).
Blanco CA
Journal of Economic Entomology, 103, 861-868 (2010)
F. Kajzar, Vladimir M. Agranovich
Multiphoton and Light Driven Multielectron Processes in Organics: New Phenomena, Materials and Applications (1999)