Fontos dokumentumok
8.21046
Sigma-Aldrich
Propionamide
for synthesis
Szinonimák:
Propionamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
201-172-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
crystals
mp
75-78 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Reductive methylation under phase-transfer catalysis: Propionamide was employed in the reductive methylation of homogeneous primary beta-lauryl/myristyl polyethyleneoxy ethylamines under phase-transfer catalysis, illustrating its role in chemical synthesis and its potential as a chemical intermediate in various industrial processes (Jianu, 2021).
  • GPX4 degraders in medical chemistry: Research on the structure-activity relationship of RSL3-based GPX4 degraders incorporated propionamide, highlighting its application in pharmaceutical research, particularly in the development of novel therapeutic agents targeting oxidative stress pathways (Zheng et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3