Fontos dokumentumok
335940
Xylene Cyanol FF
Dye content ≥75 %
Szinonimák:
Acid blue 147, Cyanol FF, XC, Xylene Cyanole FF
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥96.0% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder or crystals
összetétel
Dye content, ≥75%
mp
295 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 1 mg/mL, blue
λmax
615 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CCNc1ccc(cc1C)C(=C2/C=C\C(=N/CC)C(C)=C2)\c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-5-26-22-11-7-18(13-16(22)3)25(19-8-12-23(27-6-2)17(4)14-19)21-10-9-20(34(28,29)30)15-24(21)35(31,32)33;/h7-15,26H,5-6H2,1-4H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b25-19-,27-23+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVLFAAMTGMGYBS-AHRQKMASSA-M
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?