Fontos dokumentumok
C6144
Chlorophyll a
Powder
Szinonimák:
Pheophytin; universal photosynthetic pigment
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Chlorophyll a, from Anacystis nidulans algae
biológiai forrás
Anacystis nidulans algae
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szennyeződések
chlorophyll b, free
szín
blue to very dark blue
mp
150-153 °C
oldhatóság
diethyl ether: 0.1 mg/10 mL
ε (extinkciós együttható)
11.1-12.1 × 104 at 428-430 nm in diethyl ether
8.3-9.4 × 104 at 660-662 nm in diethyl ether
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?