Fontos dokumentumok
B0126
Bromophenol Blue
Powder
Szinonimák:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue (BPB), Bromphenol Blue Sultone Form
About This Item
Javasolt termékek
product name
Bromophenol Blue, titration: suitable
Ügynökség
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
faint beige to very dark beige
faint orange to very dark orange
visual transition interval
3.0-4.6, yellow-green to blue
mp
273 °C
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.