Fontos dokumentumok
PHR2881
Supelco
Mineral Oil
pharmaceutical secondary standard, reference material
Szinonimák:
Mineral oil
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical secondary standard
reference material
Ügynökség
traceable to USP 1443952
API-család
mineral oil
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1.5 mL
törésmutató
n20/D 1.467 (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)