biológiai forrás
spinach
Minőségi szint
Teszt
≥85% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
chlorophyll b, essentially free
ε (extinkciós együttható)
10.6-11.8 × 104 at 428 nm in diethyl ether (vs. 11.17 × 104, lit.)
8.2-9.1 × 104 at 662 nm in diethyl ether (vs. 8.63 × 104, lit.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the variation in carotenoids composition with changing colors and maturation in soybean seeds
- to examine the use of chlorophyll distribution maps obtained from hyperspectral imaging for the non-destructive diagnosis of Nitrogen deficiency
- as a standard to determine the concentration of the analyte by fluorescence spectrophotometric technique in the water sample collected from the yellow river
- as a standard to quantify the amount of chlorophyllous pigments gathered from algae by high performance liquid chromatographic (HPLC) technique
- in the identification of pheophytin a from environmentally friendly cultivated green peppers
- to sense different nitric oxide (NO) species
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3