Merck
C4899
Sigma-Aldrich
Carnitine Acetyltransferase from pigeon breast muscle
ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein
Szinonimák:
CATC, Carnitine acetyltransferase, Acetyl-Co-A:carnitine-O-acetyltransferase, CrAT
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
biológiai forrás
pigeon breast
Minőségi szint
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥50 units/mg protein
koncentráció
≥0.4 mg/mL
technika/technikák
cell based assay: suitable
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
pigeon ... CRAT(102084317)
Általános leírás
Research area: Cell Signaling
Alkalmazás
Carnitine Acetyltransferase from pigeon breast muscle has been used in enzymatic assays.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Carnitine acyltransferases (CrAT) are enzymes that contribute to the reversible conversion of acetyl-CoA and carnitine into acetylcarnitine and free CoA. This enzymatic process plays a vital role in the energy metabolism of eukaryotes by promoting the β-oxidation of fatty acids. CrAT-mediated acetyl carnitine production and efflux help maintain a balance between acetyl-CoA and acetyl carnitine in the mitochondria, regenerate free CoA, and alleviate the product inhibition of pyruvate dehydrogenase (PDH), which is a key enzyme in glucose oxidation. This process promotes glucose homeostasis and helps maintain optimal cellular energy metabolism. Carnitine acetyltransferase activity also aids in the progression of the cell cycle from G1 to S phase. carnitine acetyltransferase deficiency also leads to the development of various neurological disorders including Alzheimer′s disease, ataxic encephalopathy, and several vascular diseases.
Carnitine acetyltransferase maintains the cellular and mitochondrial levels of acetyl-CoA, a key cofactor required for oxidative metabolism, by catalyzing an equilibrium between acetyl-CoA and acetyl-L-carnitine, a storage form of activated acetate. Carnitine acetyltransferase also maintains the pool of acetyl-CoA required for neuronal and nonneuronal acetylcholine production.
Egység definíció
One unit will convert 1.0 μmole of acetyl-L-carnitine and CoA to L-carnitine and acetyl-CoA per min at pH 8.0 at 25 °C.
Fizikai forma
Crystalline suspension in 3.2 M (NH4)2SO4 solution, 50 mM potassium phosphate, 1 mM dithiothreitol, pH 7.0
Analízis megjegyzés
Protein determined by biuret.
Gátló
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Redesign of carnitine acetyltransferase specificity by protein engineering
Cordente AG, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279(32), 33899-33908 (2004)
Structure-based virtual screening to identify novel carnitine acetyltransferase activators
Ombrato R, et al.
Journal of Molecular Graphics & Modelling (2020)
Marie A Schroeder et al.
Circulation. Cardiovascular imaging, 5(2), 201-209 (2012-01-13)
Carnitine acetyltransferase catalyzes the reversible conversion of acetyl-coenzyme A (CoA) into acetylcarnitine. The aim of this study was to use the metabolic tracer hyperpolarized [2-(13)C]pyruvate with magnetic resonance spectroscopy to determine whether carnitine acetyltransferase facilitates carbohydrate oxidation in the heart.
Rui Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(9), 3259-3263 (2012-02-14)
Phenotypic plasticity occurs prevalently and plays a vital role in adaptive evolution. However, the underlying molecular mechanisms responsible for the expression of alternate phenotypes remain unknown. Here, a density-dependent phase polyphenism of Locusta migratoria was used as the study model
Ann T Hanna-Mitchell et al.
Life sciences, 80(24-25), 2298-2302 (2007-03-17)
Non-neuronal release of acetylcholine (ACh) has been proposed to play a role in urinary bladder function. These studies investigated the expression and function of the non-neuronal cholinergic system in cultured urothelial cells isolated from the rat urinary bladder. Our findings
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások