Fontos dokumentumok
33034
L-Ascorbic acid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
Szinonimák:
L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Ügynökség
Ph. Eur.
USP/NF
reag. ISO
Teszt
99.7-100.5% (oxidimetric)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +20.5 to +21.5°, c = 10% in H2O
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
szennyeződések
related substances, in accordance (HPLC)
≤0.001% heavy metals (by ICP-OES)
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
veszteség
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
2.1-2.6 (20 °C, 5%)
mp
190-192 °C ((decomp)) (lit.)
190-194 °C (dec.)
oldhatóság
water: soluble 176 g/L at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
As: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
passes test for identity (IR)
alkalmazás(ok)
cell analysis
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
ketone
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Géninformáció
human ... SLC23A2(9962)
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?