Merck
216046
Sigma-Aldrich
Hydrazine sulfate salt
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Lineáris képlet:
NH2NH2 · H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.12
Beilstein:
8778859
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder, crystals or chunks
szennyeződések
≤0.005% insolubles
izzítási maradék
≤0.05%
pH
1.3 (52 g/L)
mp
254 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
SMILES string
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hydrazine sulfate salt is a potential anticachexia agent for treating cancer patients.
Alkalmazás
Hydrazine sulfate salt may be used in the synthesis of symmetrically 3,5-disubstituted 4-amino-1,2,4-triazoles, poly(1,3,4-oxadiazole) copolymers and salicylaldazine.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
One-pot method for the synthesis of sulfonated poly (1, 3, 4-oxadiazoles) based on 4, 4?-oxydibenzoic acid
Yashchenko VS, et al.
Polymer Science, Series B, 58(5), 529-540 (2016)
Gold nanoparticles formation in the aqueous system of gold (III) chloride complex ions and hydrazine sulfate-kinetic studies.
Streszewski B, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 397, 63-72 (2012)
Proton magnetic resonance spectra of hydrazine salts. Part 1.
Pratt L and Richards RE.
Transactions of the Faraday Society, 49, 744-751 (1953)
Synthesis and Characterization of Salicylaldazine and Its Metal (II) Complexes Derived from Metal (II) Chlorides.
Wazir J.
International Journal of Medical Works (2016)
A simple one step synthesis of new 3, 5?disubstituted?4?amino?1, 2, 4?triazoles
Bentiss F, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 36(1), 149-152 (1999)