Fontos dokumentumok
31679
Chlorpromazine hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, CPZ, Largactil
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)