Fontos dokumentumok
203729
Sigma-Aldrich
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum
Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function.
Szinonimák:
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum, 1,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-Decahydro-1,13-dihydroxy-6-methyl-4H-cyclopent[f]oxacyclotridecin-4-one
Méret kiválasztása
1 MG
36 300,00 Ft
36 300,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 04.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
36 300,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H24O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
36 300,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 04.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
leírás
Merck USA index - 14, 1369
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
methanol: 2 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@H](CCC\C=C\[C@H]2[C@H]([C@H](\C=C\C1=O)O)C[C@H](C2)O)C
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Általános leírás
Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function. Inhibitor of HDL-mediated cholesterol efflux. Causes disassembly of the Golgi complex and ER swelling in a variety of mammalian cell lines at <40 ng/ml. Blocks binding of ADP-ribosylation factor to the Golgi and inhibits the GDP-GTP exchange. Inhibits the activity of BIG1 and BIG2, the guanine-nucleotide exchange proteins for ADP-ribosylation factors. Also available as a 25 mM solution in DMSO (Cat. No. 500583).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 2 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Yamagi, R., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 2567.
Moriango, N., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 12856.
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem. 270, 5891.
Ridgway, N.D., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 8023.
Tsai, S.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3063.
Ktistakis, N.Y., et al. 1992. Nature356, 344.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Tonke K Raaijmakers et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 8(1) (2020-05-29)
Tumor ablation techniques, like cryoablation, are successfully used in the clinic to treat tumors. The tumor debris remaining in situ after ablation is a major antigen depot, including neoantigens, which are presented by dendritic cells (DCs) in the draining lymph
Daniela Cunha et al.
Cells, 13(11) (2024-06-19)
Basal cell carcinomas (BCCs) and squamous cell carcinomas (SCCs) are high-incidence, non-melanoma skin cancers (NMSCs). The success of immune-targeted therapies in advanced NMSCs led us to anticipate that NMSCs harbored significant populations of tumor-infiltrating lymphocytes with potential anti-tumor activity. The
Shreyasi Maity et al.
Infection and immunity, 91(10), e0026723-e0026723 (2023-09-19)
In view of the antagonism of Wnt5A signaling toward microbial pathogens, we were interested in evaluating the therapeutic potential of recombinant Wnt5A (rWnt5A) in curbing Leishmania donovani infection. Initially, using L. donovani-infected RAW 264.7 and peritoneal macrophages, we demonstrated that
Yan Lin et al.
Journal of immunology research, 2021, 8899674-8899674 (2021-01-26)
Tuberculosis is the world's most deadly infectious disease, with 10 million people falling ill and 1.5 million people dying from the disease every year. With the increasing number of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis (MTB) strains and prevalence of coinfection of MTB
Kai Bartkowiak et al.
Cancers, 13(3) (2021-02-06)
(1) Background: the early detection of cancer cells in the blood or bone marrow of breast cancer patients improves the understanding of metastasis. Disseminating tumor cells in the bone marrow with a pronounced manifestation of mesenchymal markers (mDTC) are difficult