Merck
46674
Supelco
Promazine hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
10-(3-Dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
C17H20N2S · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.88
Beilstein:
3753230
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIVSXRLRGOICGA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mikail Weston et al.
Science advances, 5(4), eaaw1567-eaaw1567 (2019-04-20)
Designer receptors exclusively activated by designer drugs (DREADDs) derived from muscarinic receptors not only are a powerful tool to test causality in basic neuroscience but also are potentially amenable to clinical translation. A major obstacle, however, is that the widely