Fontos dokumentumok
A7111
Acepromazine maleate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Acetopromazine maleate salt, 2-Acetyl-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine maleate salt, Acepromazine maleate salt
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(C)=O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
Alkalmazás
- as a component of anesthesia cocktail to test its effects on behavioral changes in rats
- as a component of anesthesia cocktail to study its effects on lung resistance of rats
- as an anti-psychotic pharmaceutical agent to study its cytotoxic effects on malignant glioma in glioblastoma (GBM) cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Cikkek
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.