Fontos dokumentumok
T3634
(+)-α-Tocopherol
from vegetable oil, Type V, ~1000 IU/g
Szinonimák:
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,7,8-Trimethyltocol, D-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
vegetable oil
Minőségi szint
típus
Type V
Forma
viscous liquid
specifikus aktivitás
~1000 IU/g
szín
clear yellow to red
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Alkalmazás
- as a food supplement for juvenile cobia fish
- to evaluate its protective effect on bisphenol A induced oxidative stress in rats
- to test its chemopreventive efficacy in estrogen-mediated mammary cancer rats
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Minőség
Vigyázat
Fizikai tulajdonságok
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.