Merck
5.00952
SAFC
all-rac-α-Tocopheryl acetate
(Vitamin E acetate), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
all-rac-α-Tocopheryl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H52O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
472.74
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
231-710-0
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
303 °C
mp
-27.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 210 °C
sűrűség
0.96 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
all-rac-α-Tocopheryl acetate (Vitamin E acetate) protects cells against free radicals. Vitamin E is used in skin and hair care products, as well as in dietary supplements. all-rac-α-Tocopheryl acetate (Vitamin E acetate) Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
437.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
225.5 °C - closed cup
Slide 1 of 2
1 of 2