W390208
Tea tree oil
FG
Szinonimák:
Melaleuca alternifolia
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Melaleuca alternifolia
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
optikai aktivitás
[α]20/D +9.4°, neat
eredet
Australia origin
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
spicy; warm
Alkalmazás
- Comprehensive antifungal investigation of natural plant extracts against Neosartorya spp. (Aspergillus spp.) of agriculturally significant microbiological contaminants and shaping their metabolic profile.: This research examines various plant extracts, including tea tree oil, for their effectiveness in inhibiting fungal pathogens in agriculture, which could lead to safer crop preservation and disease management strategies (Frąc et al., 2024).
- Comparison of Approaches for Authentication of Commercial Terpinen-4-ol-type Tea Tree Oils Using Chiral GC/MS.: The paper discusses methods to authenticate and ensure the purity of commercial tea tree oil, crucial for maintaining its therapeutic efficacy and safety (Downey et al., 2024).
- Ovicidal, larvicidal and adulticidal activity of black pepper (Piper nigrum L.) essential oil and tea tree oil (Melaleuca alternifolia) against Haemonchus contortus.: This research evaluates the efficacy of tea tree oil in combination with black pepper oil as a natural remedy for controlling parasitic worms, suggesting an eco-friendly alternative to chemical anthelmintics (El-Dakhly et al., 2024).
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
147.2 °F
Lobbanási pont (C)
64 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?