459844
Ethyl alcohol, Pure
≥99.5%, ACS reagent, 200 proof
Szinonimák:
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
robbanási határérték
3.1-27.7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
200 proof
szennyeződések
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
acetone, passes test
isopropanol, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.1% Methanol
≤0.2% water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
oldhatóság
H2O: passes test
sűrűség
0.789 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
agriculture
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chromatin isolation by RNA purification (ChIRP)
Genomic maps of long noncoding RNA occupancy reveal principles of RNA-chromatin interactions.
Ci C Chu, Kun K Qu, Franklin L FL Zhong, Steven E SE Artandi, Howard Y HY Chang, Molecular Cell 2011-11-18Genomic maps of long noncoding RNA occupancy reveal principles of RNA-chromatin interactions.
Alkalmazás
- Preparation of AMBF3 (ammoniomethyltrifluoroborate)-conjugated biomolecules.
- As an absorbing liquid for the determination of Grüneisen parameter by photoacoustic measurement in an integrating sphere system.
- Solid-phase microextraction (SPME) on-fiber derivatization analysis of resveratrol extracted from red wine.
Egyéb megjegyzések
cserealkatrész
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).